Merck
SRP5328
Sigma-Aldrich
NEK5, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC75495
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
80-120 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~84 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NEK5(341676)
Opis ogólny
NEK5 lub NIMA (never in mitosis gene a) -related kinase 5 jest kinazą serynowo-treoninową, która bierze udział w regulacji cyklu komórkowego. Wykazano, że NEK5 oddziałuje z NEK6, a NEK5 jest wymagana do ektopowego fenotypu wzrostu ibo1/nek6 w komórkach naskórka. NEK6 oddziałuje i kolokalizuje z NEK5 w teście ekspresji przejściowej. Mutacja ibo1-3 znacznie zwiększa interakcję między NEK6 i NEK5. NEK6 tworzy heterodimery z NEK5 w celu regulacji organizacji mikrotubul korowych, prawdopodobnie poprzez fosforylację β-tubulin. Gen NEK5 jest konserwowany u szympansa, krowy, myszy, szczura i kurczaka.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)