Kluczowe dokumenty
SRP5320
CASK, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CAGH39, CAMGUK, CMG, FGS4, LIN2, MICPCH, TNRC8
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
2.4-3.6 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~95 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CASK(8573)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1