Kluczowe dokumenty
SRP5305
Sigma-Aldrich
TNIK, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Wybierz wielkość
10 μG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
54-82 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~67 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TNIK(23043)
Opis ogólny
TNIK lub kinaza oddziałująca z TRAF2 i NCK charakteryzuje się N-końcową domeną kinazy i C-końcową domeną GCK, która pełni funkcję regulacyjną. TNIK ulega ekspresji głównie w mózgu, sercu i śledzionie i jest specyficznym efektorem RAP2, który reguluje cytoszkielet aktyny. TNIK jest autofosforylowany w sposób zależny od lizyny 54 w kieszeni wiążącej ATP jego domeny kinazowej i odgrywa główną rolę w regulacji cytoszkieletu.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)