Kluczowe dokumenty
SRP5292
PIP5K1A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
RP11-68I18.9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
947-1281 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~86 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PIP5K1A(8394)
Opis ogólny
PIP5K1A lub 5-kinaza fosfatydyloinozytolo-4-fosforanowa 1 alfa fosforyluje fosfatydyloinozytolo-4-fosforan, tworząc 4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu. PIP5K1 jest wymagana do indukowanej przez Wnt3a fosforylacji LRP6 na ser1490 w komórkach ssaków. Wnt3a stymuluje powstawanie 4,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu poprzez ′frizzled′ i ′dishevelled′, z których ten ostatni bezpośrednio oddziałuje z i aktywuje PIP5KI. Produkcja PIP za pośrednictwem PIP5K1A ma kluczowe znaczenie dla wejścia HIV-1 i wczesnych etapów infekcji w permisywnych limfocytach. Nadekspresja dzikiego typu PI4P5K1A zwiększa produkcję PIP za pośrednictwem HIV-1 Env i nasila replikację wirusa w pierwotnych limfocytach.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)