Merck
SRP5281
Sigma-Aldrich
SPHK1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SPHK
Wybierz wielkość
10 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
465-592 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~71 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SPHK1(8877)
Opis ogólny
SPHK1 katalizuje fosforylację sfingozyny, tworząc sfingozyno-1-fosforan (SPP), który jest nowym przekaźnikiem lipidowym o funkcjach zarówno wewnątrzkomórkowych, jak i zewnątrzkomórkowych. Różne bodźce zwiększają komórkowy poziom SPP poprzez aktywację SPHK1. Konkurencyjne inhibitory SPHK1 blokują tworzenie SPP i selektywnie hamują proliferację komórkową indukowaną przez różne czynniki. Szlak SPHK1/spingozyno-1-fosforan przyczynia się do karcynogenezy okrężnicy. SPHK1 odgrywa kluczową rolę w generowaniu i uwalnianiu mediatorów prozapalnych wyzwalanych przez anafilatoksyny z ludzkich makrofagów, a także bierze udział w procesie ruchliwości komórek odpornościowych.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)