Kluczowe dokumenty
SRP5222
MSK2, active, GST tagged from mouse
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
RPS6KA4, RSK-B, RSKB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
7.5-10.4 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~114 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
mouse ... Rps6ka4(56613)
Opis ogólny
MSK2 (kinaza białkowa-2 aktywowana mitogenami i stresem) jest członkiem rodziny kinaz serynowo-treoninowych, która zawiera dwie nieidentyczne domeny katalityczne kinazy. MSK2 jest również znana jako polipeptyd 4 kinazy rybosomalnej białka S6 (RPS6KA4), który jest aktywowany przez kinazy białkowe aktywowane mitogenami - kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym 1 i 2 (ERK1 i -2) oraz p38.
Działania biochem./fizjol.
MSK2 (kinaza białkowa-2 aktywowana mitogenami i stresem) fosforyluje różne substraty, takie jak białko 1 wiążące element reagujący na cykliczny AMP (CREB1) i protoonkogen c-fos. Jest to enzym modyfikujący histony i czynnik mitogenny. Białko jest zaangażowane w fazę G1 cyklu komórkowego i odgrywa rolę w apoptozie. Moduluje również funkcje różnych czynników transkrypcyjnych.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Accelerated apoptotic death and in vivo turnover of erythrocytes in mice lacking functional mitogen- and stress-activated kinase MSK1/2.
Lang E
Scientific Reports, 5, 17316-17316 (2015)
ERK and p38 MAPK-activated protein kinases: a family of protein kinases with diverse biological functions.
Roux PP and Blenis J
Microbiology and Molecular Biology Reviews, 68(2), 320-344 (2004)
Mitogen and stress-activated kinases 1/2 regulate ischemia-induced hippocampal progenitor cell proliferation and neurogenesis.
Karelina K
Neuroscience, 285, 292-302 (2015)
Comparison of epigenetic mediator expression and function in mouse and human embryonic blastomeres.
Chavez SL, McElroy SL, Bossert NL, et al.
Human Molecular Genetics, 23(18), 4970-4984 (2014)
B Pierrat et al.
The Journal of biological chemistry, 273(45), 29661-29671 (1998-10-29)
A novel ribosomal S6 kinase (RSK) family member, RSK-B, was identified in a p38alphaMAPK-baited intracellular interaction screen. RSK-B presents two catalytic domains typical for the RSK family. The protein kinase C-like N-terminal and the calcium/calmodulin kinase-like C-terminal domains both contain