Merck
SRP5098
Sigma-Aldrich
ULK3, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZP434C131
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
195-265 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~51 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ULK3(25989)
Opis ogólny
The ULK3 (unc-51 like kinase 3) gene is mapped to human chromosome 15q24.1.
Działania biochem./fizjol.
ULK3 or unc-51-like kinase 3 is a member of the serine/threonine kinase family that is involved in the SHH signaling pathway as a positive regulator of GLI proteins. ULK3 enhances endogenous and over-expressed GLI transcriptional activity in cultured cells and alters its subcellular localization. Furthermore, ULK3 phosphorylates GLI proteins in vitro. ULK3 is widely expressed and its expression is higher in a number of tissues where SHH signaling is known to be active, again suggesting that ULK3 is involved in the SHH pathway as a positive regulator of GLI proteins. ULK3 participates in cell cycle checkpoint and prevents the progression of cell division prior to complete chromosome separation. Overexpression of ULK3 stimulates autophagy through fibroblast activation.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ULK3 regulates cytokinetic abscission by phosphorylating ESCRT-III proteins
Caballe A, et al.
eLife, 4(10), e06547-e06547 (2015)
Novel genes affecting blood pressure detected via gene-based association analysis
Zhang H,et al.
Genes & Genomics, g3-115 (2015)
The ULK3 Kinase Is Critical for Convergent Control of Cancer-Associated Fibroblast Activation by CSL and GLI
Goruppi , et al.
Testing, 20(10), 2468-2479 (2017)
Alla Maloverjan et al.
Experimental cell research, 316(4), 627-637 (2009-11-03)
The Hedgehog (Hh) signaling pathway plays crucial roles in embryonic development and is implicated in tissue homeostasis maintenance and neurogenesis in adults. Aberrant activation of Hh signaling is associated with various developmental abnormalities and several types of cancer. Genetic and