Przejdź do
SRP5079
PTPRC (592-end), active, GST tagged from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
B220, CD45R, Cd45, Ly-5, Lyt-4, T200, loc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
8,415-11,385 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
8,415-11,385 nmol/min·mg
mol wt
~116 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C (PTPRC) or CD45 contains an extracellular domain, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains, and thus belongs to receptor type PTP. This gene is specifically expressed in hematopoietic cells.
Biochem/physiol Actions
Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C (PTPRC) has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling. It functions through either direct interaction with components of the antigen receptor complexes, or by activating various Src family kinases required for the antigen receptor signaling.
Physical form
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Preparation Note
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF1471SRP5333SRP5078
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
human ... PTPRE(5791)
Gene Information
human ... PTPRA(5786)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
specific activity
8,415-11,385 nmol/min·mg
specific activity
-
specific activity
6880-10320 nmol/min·mg
specific activity
1799-2435 nmol/min·mg
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
~116 kDa
mol wt
-
mol wt
~91 kDa
mol wt
~96 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)