Kluczowe dokumenty
MABF1471
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD45 (mysz), 10819 710, klon 30-F11
clone 30-F11, from rat, redFluor® 710
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
redFluor® 710
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
30-F11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało 30-F11 reaguje z mysim CD45, który jest jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych i ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową występującą w kilku izoformach, z których każda jest generowana i wyrażana w specyficznych wzorcach komórkowych. Dzięki szerokiej dystrybucji w komórkach, CD45 ma kluczowe znaczenie dla wielu funkcji leukocytów, regulując transdukcję sygnału i aktywację komórek związaną z receptorem komórek T, receptorem komórek B i receptorem IL-2. Inne formy CD45, o ograniczonej ekspresji komórkowej, obejmują CD45R (B220), CD45RA, CD45RB, CD45RO i inne. Przeciwciało 30-F11 jest szeroko stosowane jako marker leukocytów dla komórek B, podgrup komórek T i podgrup komórek NK.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Anti-CD45 (Mouse), 10819 710, klon 30-F11 Przeciwciało jest przeciwciałem przeciwko CD45 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
redFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies