Kluczowe dokumenty
SRP4893
Sigma-Aldrich
TFF1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BCEI, HP1, HPS, TFF-1, TFF1, pS2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~8.2 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TFF1(7031)
Opis ogólny
Czynnik Trefoil 1 (TFF1) należy do rodziny czynników trefoil (TFF) i jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3. Rekombinowany ludzki TFF1 jest polipeptydem o masie 8,2 kDa zawierającym 60 reszt aminokwasowych. TFF1 składa się z motywu trefoil, który jest 40-aminokwasową domeną z trzema konserwowanymi disulfidami. TFF1 ulega ekspresji i jest wydzielany przez komórki nabłonkowe w błonie śluzowej żołądka lub okrężnicy.
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny czynników Trefoil (TFF) odgrywają istotną rolę w stabilizacji śluzu i stymulacji prawidłowej restytucji komórek nabłonkowych podczas gojenia się ran poprzez aktywność motoryczną i antyapoptotyczną. TFF1 zapobiega anoikis, chemikaliom lub apoptozie indukowanej złymi czynnikami poprzez zmniejszenie aktywności kaspazy-3, kaspazy-6, kaspazy-8 i kaspazy-9. TFF1 działa jako supresor nowotworu w raku żołądka, podczas gdy działa jako promotor nowotworu w śluzowym raku jajnika poprzez regulację szlaku sygnałowego Wnt/β-katenina. Podwyższony poziom TFF1 obserwuje się u pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (CKD). TFF1 może funkcjonować jako biomarker do wczesnego wykrywania CKD.
Postać fizyczna
Sterile filtered and lyophilized powder.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Roztwór można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saichit Khummuang et al.
Biological procedures online, 19, 14-14 (2017-11-21)
Human trefoil factor (TFF) peptides consist of three members: TFF1, TFF2 and TFF3. TFF3 is the most abundant TFF peptide in saliva. TFF3 homodimer was suggested to be involved in apoptosis inhibition and malignancy. Determination of TFF3 homodimer expression profiles
Functional expression of recombinant human trefoil factor 1 by Escherichia coli and Brevibacillus choshinensis.
Cheng YM
BMC biotechnology, 15:32 (2015)
Trefoil factor 1 elevates the malignant phenotype of mucinous ovarian cancer cell through Wnt/?-catenin signaling.
Zhao S
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(9), 10412-10419 (2015)
Elena Romano et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-13)
Trefoil factor 1 (TFF1) is a small secreted protein expressed in the gastrointestinal tract where, together with the other two members of its family, it plays an essential role in mucosal protection and repair against injury. The molecular mechanisms involved
Trefoil Factor 1 Excretion Is Increased in Early Stages of Chronic Kidney Disease.
Lebherz-Eichinger D
PLoS ONE, 10(9), e0138312-e0138312 (2015)