SRP4838
PTEN human
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, Mutated in multiple advanced cancers 1, PTEN, Phosphatase and tensin homolog, Phosphatidylinositol-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90%
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
~86.0 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTEN(5728)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3