Kluczowe dokumenty
SRP4576
Sigma-Aldrich
BMP-11 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BMP 11, GDF11, Growth/Differentiation Factor-11, bone morphogenetic protein 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~32.6 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GDF11(10220)
Opis ogólny
BMP (białka morfogenetyczne kości) należą do nadrodziny strukturalnie spokrewnionych białek sygnałowych transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β). BMP-11 jest również znany jako czynnik różnicowania wzrostu 11 (GDF11).[1] Rekombinowany ludzki BMP-11 jest białkiem znakowanym N-końcem His o masie cząsteczkowej 32,6 kDa (dla homodimeru) i 16,2 kDa (dla monomeru) składającym się ze 136 aminokwasowych łańcuchów polipeptydowych.
Działania biochem./fizjol.
Jak sugeruje ich nazwa, białka morfogenetyczne kości (BMP) promują i regulują rozwój, wzrost, przebudowę i naprawę kości, zarówno w rozwoju prenatalnym, jak i postnatalnym wzroście oka, serca, nerek, skóry i innych tkanek. Zwiększają również degradację białek i zmniejszają syntezę białek mięśni szkieletowych. BMP-11 może odgrywać rolę w rozwoju układu nerwowego u myszy. Działa jako modulator rozwoju i różnicowania. U myszy krążące poziomy BMP-11 zmniejszają się wraz z wiekiem.[1][2][3]
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Citrate, pH 3.5.
Rekonstytucja
Odtworzyć do stężenia 0,1-1,0 mg/ml w wodzie zawierającej BSA (50 μg BSA na 1 μg białka). Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Growth differentiation factor 11 is an encephalic regionalizing factor in neural differentiated mouse embryonic stem cells.
Vanbekbergen N
BMC Research Notes, 7, 766-766 (2014)
Clinical significance of growth differentiation factor 11 in colorectal cancer.
Yokoe T
International Journal of Oncology, 31(5), 1097-1101 (2007)
GDF11 does not rescue aging-related pathological hypertrophy.
Smith SC
Circulation Research, 117(11), 926-932 (2015)