Kluczowe dokumenty
SRP4561
Sigma-Aldrich
Resistin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ADSF, Adipose tissue-specific secretory factor, C/EBP-ε-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-α-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, RSTN
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~11.9 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
Rezystyna jest nowym członkiem rodziny białek wydzielanych przez adipocyty. Biologiczne funkcje rezystyny, jak również jej cel molekularny, są w dużej mierze nieznane. To, czy promuje, czy antagonizuje działanie insuliny, jest nadal niejasne. Rekombinowana szczurza rezystyna jest białkiem o masie 11,9 kDa składającym się z 94 reszt aminokwasowych i 16 dodatkowych reszt aminokwasowych-His Tag.
Rezystyna jest adipocytokiną wydzielaną przez tkanki tłuszczowe i jest zlokalizowana w komórkach α trzustki u szczurów.[1][2]
Zastosowanie
Rezystyna od szczura została wykorzystana do badania wpływu rezystyny na gonadotropiny i miejscową steroidogenezę indukowaną hormonami jajnikowymi.[3]
Działania biochem./fizjol.
Rezystyna pośredniczy w homeostazie energetycznej i procesie zapalnym. Wzrost stężenia rezystyny obserwuje się w otyłości. Wiadomo również, że zwiększa poziom glukozy we krwi i może promować insulinooporność. W ten sposób może wpływać na cukrzycę typu 2.[1] Rezystyna może być powiązana z zawałem mięśnia sercowego, w którym pośredniczy insulinooporność. U szczurów nadekspresję rezystyny obserwuje się w zawale mięśnia sercowego i dysfunkcji serca.[4]
Postać fizyczna
Lyophilized from 20 mM Tris, pH 8.0.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sitagliptin decreases ventricular arrhythmias by attenuated glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP)-dependent resistin signaling in infarcted rats
Lee TM, et al.
Bioscience Reports, BSR20150139-BSR20150139 (2016)
Maha M Sabry et al.
Archives of physiology and biochemistry, 126(5), 389-398 (2019-01-08)
Obesity and atherosclerosis are inflammatory states involving variable metabolic signals. The adipokine resistin is implicated in adipose tissue dysfunction and is modulated by PPARγ. In this study, resistin and PPARγ role is investigated in the development of CVS disease. Forty-eight
Resistin is produced by rat pancreatic islets and regulates insulin and glucagon in vitro secretion
Sassek M, et al.
Islets, 8(6), 177-185 (2016)
Regulatory role of gonadotropins and local factors produced by ovarian follicles on in vitro resistin expression and action on porcine follicular steroidogenesis
Rak A, et al.
Biology of Reproduction, 92(6), 142-141 (2015)
JingJing Shang et al.
iScience, 26(7), 107025-107025 (2023-06-30)
Osteogenic differentiation (OD) of bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) contributes significantly to the regeneration of bone defects. Resistin, an adipose tissue-specific secretory factor, has been shown to involve many different functions, including metabolism, inflammation, cancer, and bone remodeling. However
Produkty
Lipid Induced Insulin Resistance