Kluczowe dokumenty
SRP4391
Sigma-Aldrich
SDF-1beta (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Cxcl12, Sdf-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
50-100 ng/mL
masa cząsteczkowa
~8.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Cxcl12(20315)
Opis ogólny
Stromal cell-derived factor-1 beta is a stromal derived CXC chemokine. It signals through CXCR4 receptor. Recombinant mouse SDF-1β is an 8.5 kDa protein containing 72 amino acid residues.
Postać fizyczna
Sterile filtered and lyophilized with no additives. The protein may appear as a haze or film, which is difficult to see at the bottom of the vial.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)