Kluczowe dokumenty
SRP4248
Sigma-Aldrich
MIP-1beta from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CCL4, MIP-1- β, Macrophage inflammatory protein 1-β, Small inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~7.8 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Ccl4(20303)
Opis ogólny
Mysie białko zapalne makrofagów-1β (MIP-1β) jest białkiem o masie 7,8 kDa zawierającym 69 reszt aminokwasowych. Odgrywa ważną rolę w odpowiedzi zapalnej monocytów krwi i makrofagów tkankowych.
MIP-1β jest generowany głównie przez monocyty i limfocyty. Jest członkiem rodziny CC chemokinowych cytokin międzykrynowych. MIP-1β wykazuje 70% podobieństwa do MIP-1α. Jest zlokalizowany w wielu tkankach, takich jak mięśnie gładkie, monocyty, neutrofile, komórki tuczne, limfocyty B i T fibroblastów.[1]
Działania biochem./fizjol.
Makrofagowe białko zapalne-1 β (MIP-1β) promuje wzrost komórek mielopoetycznych i indukuje chemoatrakcję leukocytów. MIP-1β jest skutecznym supresorem infekcji HIV.[1]
Postać fizyczna
Lyophilized without any additives.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atlas of immunology, 318-318 (2003)