Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
5-15 ng/mL ED50
mol wt
23.8 kDa
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... BMP4(12159)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | description The Bone morphogenetic protein 4 (or BMP-4 protein) is a TGFβ superfamily ligand that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood. | description BMP-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture |
| assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay >97% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source mouse | biological source - | biological source human | biological source human |
| form lyophilized | form - | form lyophilized powder | form lyophilized |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information mouse ... BMP4(12159) | Gene Information - | Gene Information human ... BMP4(652) | Gene Information human ... BMP6(654) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?