Kluczowe dokumenty
SRP3230
Sigma-Aldrich
Persephin from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
PSP, PSPN
Wybierz wielkość
20 μG
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.1 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
10.3 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... PSPN(19197)
Opis ogólny
Persefina jest homodimerycznym czynnikiem neurotroficznym powiązanym strukturalnie z GDNF (czynnikiem neurotroficznym pochodzącym z linii komórek glejowych), Arteminą i Neurturiną.[1] Białka te należą do rodziny cysteinowo-węzłowych czynników wzrostu, które przyjmują stabilne struktury dimeryczne.[1] Persefina sygnalizuje poprzez wieloskładnikowy system receptorów, składający się z RET i jednego z czterech receptorów GFRα (α1-α4).[2] Receptor GFRα4 został po raz pierwszy zidentyfikowany u kurcząt, a później wykazano, że jest preferencyjną podjednostką wiążącą dla persefiny. Persefina promuje przeżycie brzusznych neuronów dopaminergicznych śródmózgowia i neuronów ruchowych po aksotomii nerwu kulszowego i podobnie jak GNDF, promuje rozgałęzianie pąków moczowodu.[1] Rekombinowana mysia persefina jest homodimerem połączonym disiarczkiem, składającym się z dwóch łańcuchów polipeptydowych o masie 10,3 kDa (96 reszt aminokwasowych). Każdy łańcuch zawiera siedem konserwowanych reszt cysteinowych, z których jedna (Cys 63) jest używana do łączenia mostków disiarczkowych między łańcuchami, a pozostałe są zaangażowane w wewnątrzcząsteczkowe tworzenie pierścienia znanego jako konfiguracja węzła cysteinowego. Persefina jest jednym z ligandów rodziny GDNF i należy do nadrodziny transformującego czynnika wzrostu β (TGF-β).[3]
Działania biochem./fizjol.
W przeciwieństwie do GDNF (czynnik neurotroficzny pochodzący z linii komórek glejowych) i neurturyny, persefina nie wspiera przeżycia neuronów obwodowych.[1] Persefina indukuje różnicowanie mezencefalicznych neuronów dopaminergicznych.[3]
Sekwencja
ALAGSCRLWS LTLPVAELGL GYASEEKVIF RYCAGSCPQE ARTQHSLVLA RLRGRGRAHG RPCCQPTSYA DVTFLDDQHH WQQLPQLSAA ACGCGG
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Citrate, pH 4.0.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of a multicomponent receptor for GDNF.
Treanor J J, et al.
Nature, 382(6586), 80-80 (1996)
Transforming growth factor β cooperates with persephin for dopaminergic phenotype induction.
Roussa E, et al.
Stem Cells, 26(7), 1683-1694 (2008)
The RET receptor: function in development and dysfunction in congenital malformation.
Manie S, et al.
Trends in Genetics, 17(10), 580-589 (2001)
M Saarma
Trends in neurosciences, 24(8), 427-429 (2001-07-31)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family ligands (GFL) are potent survival factors and regulators for central and peripheral neurons. GFLs bind to specific glycosyl phosphatidylinositol (GPI)-anchored co-receptors (GFRalpha1-alpha4), but signal through a common c-Ret receptor. Both GPI-anchored and soluble
M Lindahl et al.
Molecular and cellular neurosciences, 15(6), 522-533 (2000-06-22)
Members of the GDNF protein family signal through receptors consisting of a GPI-linked GFRalpha subunit and the transmembrane tyrosine kinase Ret. Here we characterize the mouse Gfra4 and show that it undergoes developmentally regulated alternative splicing in several tissues. The