Kluczowe dokumenty
SRP3141
Sigma-Aldrich
Persephin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
PSP, PSPN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
10.3 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PSPN(5623)
Opis ogólny
Persefina jest homodimerycznym czynnikiem neurotroficznym powiązanym strukturalnie z czynnikiem neurotroficznym pochodzącym z linii komórek glejowych (GDNF), arteminą i neurturyną. Białka te należą do rodziny cysteinowo-węzłowych czynników wzrostu, które przyjmują stabilne struktury dimeryczne. Persefina sygnalizuje poprzez wieloskładnikowy system receptorów, składający się z RET i jednego z czterech receptorów GFRa (a1-a4). Receptor GFRa4 został po raz pierwszy zidentyfikowany u kurcząt i później wykazano, że jest preferencyjną podjednostką wiążącą dla persefiny. Gen kodujący persefinę jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19p13.3. Rekombinowana ludzka persefina jest homodimerem połączonym disiarczkiem, składającym się z dwóch łańcuchów polipeptydowych o masie 10,3 kDa (łącznie 192 reszty aminokwasowe). Każdy łańcuch zawiera siedem konserwowanych reszt cysteinowych, z których jedna (Cys 63) jest używana do łączenia mostków disiarczkowych między łańcuchami, a pozostałe są zaangażowane w wewnątrzcząsteczkowe tworzenie pierścienia znanego jako konfiguracja węzła cysteinowego.
Działania biochem./fizjol.
Persefina stymuluje przeżycie brzusznych neuronów dopaminergicznych śródmózgowia i neuronów ruchowych po aksotomii nerwu kulszowego i podobnie jak GNDF, promuje rozgałęzianie pąków moczowodu. Persefina nie wspiera jednak przeżycia neuronów obwodowych.
Sekwencja
ALSGPCQLWS LTLSVAELGL GYASEEKVIF RYCAGSCPRG ARTQHGLALA RLQGQGRAHG GPCCRPTRYT DVAFLDDRHR WQRLPQLSAA ACGCGGG
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.3x PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Common structural traits for cystine knot domain of the TGF? superfamily of proteins and three-fingered ectodomain of their cellular receptors
A. Galat
Cellular and Molecular Life Sciences (2011)
Persephin, a novel neurotrophic factor related to GDNF and neurturin.
Milbrandt J
Neuron, 20(2), 245-253 (1998)
Persephin, a Novel Neurotrophic Factor Related to GDNF and Neurturin
Jeffrey M
Neuron, 20(2) (1998)
M Saarma
Trends in neurosciences, 24(8), 427-429 (2001-07-31)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family ligands (GFL) are potent survival factors and regulators for central and peripheral neurons. GFLs bind to specific glycosyl phosphatidylinositol (GPI)-anchored co-receptors (GFRalpha1-alpha4), but signal through a common c-Ret receptor. Both GPI-anchored and soluble
M Lindahl et al.
Molecular and cellular neurosciences, 15(6), 522-533 (2000-06-22)
Members of the GDNF protein family signal through receptors consisting of a GPI-linked GFRalpha subunit and the transmembrane tyrosine kinase Ret. Here we characterize the mouse Gfra4 and show that it undergoes developmentally regulated alternative splicing in several tissues. The