SRP3086
IL-2 Receptor human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CD25 antigen, TAC-antigen, soluble IL-2 receptor
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
0.5-15 μg/mL ED50
masa cząsteczkowa
31 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)