SRP3053
HCC-1 Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture, 66 aa
Synonim(y):
CCL14, HCC-1/HCC-3, Hemofiltrate CC Chemokine-1, NCC-2
About This Item
product name
HCC-1 (CCL14) (66 aa) human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
5.0-20.0 ng/mL
masa cząsteczkowa
7.8 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCL14(6358)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3