Kluczowe dokumenty
SRP2114
Sigma-Aldrich
TFIIF, Rap30 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BTF4, RAP30, TF2F2, TFIiF
Wybierz wielkość
10 μG
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~52.9 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
900 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GTF2F2(2963)
Działania biochem./fizjol.
The transcription factor IIF (TFIIF) is composed of 58 kDa (RAP74) and 26 kDa (RAP30) subunits as a heterodimer, and was first identified through the ability to interact with immobilized RNA polymerase II. The RAP30 subunit of TFIIF contains two distinct regions with sequence similarity to E coli factors and can deliver RNA polymerase II to the promoter to support transcription initiation in the absence of RAP74.
Postać fizyczna
Clear and colorless frozen liquid solution
Uwaga dotycząca przygotowania
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S McCracken et al.
Science (New York, N.Y.), 253(5022), 900-902 (1991-08-23)
RAP30/74 is a heteromeric general transcription initiation factor that binds to mammalian RNA polymerase II. The RAP30 subunit contains a region that is similar in amino acid sequence to the RNA polymerase-binding domain of the Escherichia coli transcription initiation factor
M Sopta et al.
The Journal of biological chemistry, 260(18), 10353-10360 (1985-08-25)
We have used affinity chromatography on columns containing immobilized calf thymus RNA polymerase II to isolate three phosphoproteins (RAP72, RAP38, and RAP30) that bind directly to RNA polymerase II. All could be isolated from cell nuclei, and all three could
M Sopta et al.
Nature, 341(6241), 410-414 (1989-10-05)
RAP30/74 is a heteromeric general transcription initiation factor which binds to RNA polymerase II. Here we report that preparations of RAP30/74 contain an ATP-dependent DNA helicase whose probable function is to melt the DNA at transcriptional start sites. The sequence