SRP2033
Topo I (197-651) (core domain) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
TOPI
Wybierz wielkość
2370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2370,00 zł
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~56 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
500 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TOP1(7150)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)