Przejdź do
SRP0723
YSK4 (MAP3K19), aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~83 kDa
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
30-45 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~83 kDa
concentration
0.05 μg/μL
accession no.
NM_025052
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... YSK4(80122)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki YSK4 (MAP3K19) (941-koniec) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. YSK4 (MAP3K19, RCK) należy do rodziny kinaz białkowych STE Ser/Thr i podrodziny STE20. Gen YSK4 jest konserwowany u szympansa, małpy Rhesus, psa, krowy, myszy i szczura (1). Ważnym paralogiem jest gen MAP3K1. Domeny wiążące ligand RCK tworzą oktameryczny pierścień bramkujący (2) w kanałach K+ aktywowanych przez Ca2+ o dużej przewodności (3). Funkcja kinazy YSK4 nie została jeszcze jasno określona.
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0716SRP0725SRP0713
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
concentration
0.05 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
mol wt
~83 kDa
mol wt
~70 kDa
mol wt
~61 kDa
mol wt
~64 kDa (Cyclin Y), ~72 kDa (PFTK1 (CDK14))
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
specific activity
30-45 nmol/min·mg (radiometric)
specific activity
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
specific activity
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
specific activity
2.0-3.5 nmol/min·mg (radiometric)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)