Przejdź do
SRP0726
STK21 (CIT), aktywny
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~74 kDa
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~74 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_007174
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... STK21(11113)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki STK21 (CIT) (1-449) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. STK21 jest kinazą serynowo-treoninową, która funkcjonuje w podziale komórkowym, a także promuje wydajną cytokinezę. STK21 jest nowym mechanizmem molekularnym dla podzbioru ludzkich zespołów wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego (1). STK21 jest również związany z chorobą afektywną dwubiegunową i ryzykiem schizofrenii. STK21 jest nowym partnerem dla związanych z GTP form rho i rac (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0708SRP0731SRP0723
description
recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.05 μg/μL
concentration
0.05 μg/μL
mol wt
~74 kDa
mol wt
~75 kDa
mol wt
~66 kDa
mol wt
~83 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)