Przejdź do zawartości
SRP0708
BTK (C481S), aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~75 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
40-56 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~75 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_005228
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki BTK o pełnej długości (C481S) został wyrażony przez Baculovirus w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika His. BTK (znana również jako kinaza tyrozynowa Brutona) odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu i aktywacji limfocytów B. BTK oddziałuje z domenami SRC homologii 3 FYN, LYN i HCK, które są aktywowane po stymulacji receptorów komórek B i T (1). Defekty w genie BTK powodują agammaglobulinemię, niedobór odporności sprzężony z chromosomem X, charakteryzujący się brakiem produkcji dojrzałych komórek limfocytów B i związany z brakiem rearanżacji łańcucha ciężkiego Ig. Unikalna rola BTK sprawia, że jest to pożądany cel dla potencjalnych leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych i przeciwwirusowych, a także innych metod leczenia (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM fosforanie sodu, pH 7,0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazolu, 0,1 mM PMSF, 0,25 mM DTT, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)