SRP0718
TRKA (G595R), aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
aktywność właściwa
2.0-3.0 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~66 kDa
stężenie
0.05 μg/μL
nr dostępu
NM_002529
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TRKA(4914)
Zastosowanie
Przydatny do testów kinazowych.
Działania biochem./fizjol.
Rekombinowany ludzki TRKA (G595R) (440-end) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. TRKA jest członkiem rodziny protoonkogenów trk i koduje białkową kinazę tyrozynową o masie 140 kDa, która jest funkcjonalnym receptorem dla czynnika wzrostu nerwów (NGF). NGF wywołuje szybką fosforylację gp140trk na resztach tyrozynowych, co prowadzi do zwiększonej ekspresji c-Fos, syntezy DNA i transformacji morfologicznej (1). Zaobserwowano zmniejszoną ekspresję TRKA na neuronach cholinergicznych prążkowia, co może przyczyniać się, gdy osiągnie kluczowy próg, do śmierci neuronów cholinergicznych obserwowanych w chorobie Alzheimera (2).
Rekonstytucja
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)