Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Powtarzalny peptyd RS, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1934.13
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Syntetyczny peptyd (GRSRSRSRSRSRSRSRSR) zawiera miejsca fosforylacji kinazy serynowo-treoninowej i jest rutynowo oceniany jako substrat dla kinaz z rodziny CLK, EIF2AK i SRPK.
Preparation Note
Przechowywać rozcieńczony produkt w podwielokrotnościach w temperaturze --20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Rozpuścić w 25 mM roztworze Tris-HCl, pH 7,5 do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Other Notes
GRSRSRSRSRSRSRSRSR
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| mol wt 1934.13 | mol wt 1542.84 | mol wt 2116.45 | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?