Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Peptyd AMARA, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1542.84
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Sekwencja peptydowa AMARA (AMARAASAAALARRR) jest odpowiednia do stosowania jako substrat dla kinaz SIK i AMPK.
Preparation Note
Przechowywać rozcieńczony produkt w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Rozpuścić w 25 mM roztworze Tris-HCl, pH 7,5 do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Other Notes
AMARAASAAALARRR
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
| mol wt 1542.84 | mol wt 1934.13 | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?