Przejdź do
SRP0674
IL-17RA, FC Fusion, znakowana biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD217, receptor interleukiny-17 a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
62 kDa
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
62 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IL17RA(23765)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne Fc receptora A interleukiny 17 (IL-17RA), znane również jako receptor A IL-17 i CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, połączone na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 z C-końcowym Avitag, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko jest enzymatycznie biotynylowane przy użyciu technologii Avitag. Ze względu na glikozylację białko to wykazuje wyższą wartość MSW w SDS-PAGE.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0557SRP0635SRP0603
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
62 kDa
mol wt
45.9 kDa
mol wt
54 kDa
mol wt
41.6 kDa
UniProt accession no.
Q96F46
UniProt accession no.
Q07011
UniProt accession no.
Q9NZQ7
UniProt accession no.
Q495A1
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... IL17RA(23765)
Gene Information
human ... TNFRSF9(3604)
Gene Information
human ... CD274(29126)
Gene Information
human ... TIGIT(201633)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)