Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?