Przejdź do
SRP0661
CBL-B, His-Tag, znakowany biotyną
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Białko palca RING 56, Białko wiążące SH3 CBL-B, Ligaza białek ubikwityny E3 CBL-B, Protoonkogen b chłoniaka linii B Casitas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
48 kDa
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
48 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CBLB(868)
General description
Ludzki protoonkogen b chłoniaka linii B Casitas (CBL-B), znany również jako ligaza białek ubikwityny E3 CBL-B, białko palca RING 56 i białko wiążące SH3 CBL-B GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 z N-końcowym His-tagiem i N-końcowym Avi-tagiem, wyrażony w systemie ekspresji E. coli. Białko to było enzymatycznie biotynylowane in vivo przy użyciu technologii Avitag™. MW=48 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0663SRP0664SRP0532
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
48 kDa
mol wt
48 kDa
mol wt
72 kDa
mol wt
28.6 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... VTCN1(79679)
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q7Z7D3
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)