Kluczowe dokumenty
SRP0599
Sigma-Aldrich
PD-1 (P130A), fuzja FC, znakowana biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, SLEB2, Zaprogramowana śmierć komórki 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
44.5 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDCD1(5133)
Opis ogólny
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) - Fc, znane również jako CD279, PDCD1 i SLEB2, nr dostępu GenBank NM_014143, a.a. 25-167 z mutacją P130A, połączone w C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 i C-końcem Avitag, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowane biotyną przy użyciu technologii Avitag. MW = 44,5 kDa. To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)