Przejdź do
SRP0624
FCRN, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Brambell receptor, neonatal Fc receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
32 kDa
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
32 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FCGRT(2217)
General description
Human complex of FcRn also known as Neonatal Fc receptor, heterodimer of FCGRT (Fc Fragment of IgG Receptor and Transporter), GenBank Accession No. NM_001136019, a.a. 24-297, with a C-terminal His-tag, MW=32 kDa and B2M, also known as beta 2 microglobulin, GenBank Accession No. NM_004048, a.a 1-119, MW=14 kDa. Individually expressed in a HEK293 expression system.
Physical form
Aqueous solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0583SRP0584SRP0620
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
32 kDa
mol wt
34.2 kDa
mol wt
32.8 kDa
mol wt
31 kDa
Gene Information
human ... FCGRT(2217)
Gene Information
human ... CD46(4179)
Gene Information
human ... CD46(4179)
Gene Information
human ... CD38(952)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the constituents of the buffer this protein is supplied in? Thanks
    1 answer
    1. The buffer used to prepare this product is 8 mM phosphate, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20 % glycerol.