Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
34.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
34.2 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD46(4179)
General description
Ludzki CD46-BC, znany również jako białko kofaktora błonowego, Genbank Accession No. BC_030594, a.a. 35-328 z C-końcowym His-tagiem, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 36,6 kDa (prekursor), 34,2 kDa (dojrzały). Uwaga: to białko ulega ekspresji z 34-aminokwasową sekwencją sygnałową, która jest odcinana po wydzieleniu i jest silnie glikozylowana, co skutkuje białkiem o wyższym pozornym MW.
Physical form
Roztwór wodny
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?