Kluczowe dokumenty
SRP0610
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) GPC3, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
DGSX, OCI-5, SGB, SGBS, glypican 3, glypican proteoglycan 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
62 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Monkey ... GPC3(14734)
Opis ogólny
Monkey, GPC3, also known as glypican 3, DGSX, glypican proteoglycan 3, OCI-5, SGB, SGBS, and SGBS1, GenBank Accession No. XM_005594608, a.a. 22-599 (end), with C-terminal His-tag, MW=62 kDa, expressed in HEK293 cell expression system.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)