Przejdź do
SRP0590
TIM-3, znakowany biotyną, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko błonowe komórki T 3, HAVCR-2, KIM- 3, Receptor komórkowy 2 wirusa zapalenia wątroby typu A, Receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 3, TIMD-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
23.3 kDa
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
23.3 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HAVCR2(84868)
General description
Ludzki TIM-3, znany również jako receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 3, białko błony komórek T 3, TIMD-3, receptor komórkowy wirusa zapalenia wątroby typu A 2, HAVCR-2 i KIM-3. Numer dostępu GenBank NM_032782, a.a. 22-200 z C-końcową Avi-biotyną, Histag, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 23,3 kDa. Białko to jest enzymatycznie biotynylowane przy użyciu technologii Avitag. Potwierdzono, że biotynylacja jest większa niż 90%. To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP8055SRP0674SRP8054
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in CHO cells
form
frozen liquid
form
lyophilized
form
frozen liquid
form
lyophilized
mol wt
23.3 kDa
mol wt
monomer 48 kDa by calculation
mol wt
62 kDa
mol wt
monomer 57 kDa by calculation
Gene Information
human ... HAVCR2(84868)
Gene Information
human ... HAVCR2(84868)
Gene Information
human ... IL17RA(23765)
Gene Information
human ... HAVCR1(26762)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)