Kluczowe dokumenty
SRP0589
Sigma-Aldrich
SIRP-gamma (CD172G), fuzja FC, znakowana biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD172g, Sygnałowe białko regulatorowe gamma, białko regulujące sygnał beta 2
Wybierz wielkość
50 μG
2830,00 zł
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
67.6 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRPG(55423)
Opis ogólny
Sygnałowe białko regulatorowe amma (SIRP-γγ), znane również jako sygnałowe białko regulatorowe beta 2 i CD172g, GenBank Accession No. NP_018556, a.a. 29-360, połączone na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 i terminalem C Avitag, MW 67,6 kDa, wyrażone w systemie ekspresji HEK293 i enzymatycznie biotynylowane przy użyciu technologii Avitag. Uwaga: SIRP-γ jest silnie glikozylowany, co skutkuje wyższą masą cząsteczkową. Potwierdzono, że biotynylacja wynosi >90%.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)