Przejdź do
SRP0569
Ludzki PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD274 i homolog B7 1 (B7-H1), Ligand 1 programowanej śmierci komórki 1, Ligand PDCD1 1, PDCD1L1, ligand programowanej śmierci 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
26 kDa
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
26 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), znany również jako CD274 i B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, z C-końcowym tagiem FLAG, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 26 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0518SRP0634
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
26 kDa
mol wt
54 kDa
mol wt
54 kDa
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
Gene Information
human ... CD274(29126)
Gene Information
human ... CD274(29126)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)