Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
54 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne ligandu programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1) - Fc, znane również jako CD274 i homolog B7 1 (B7-H1) z mutacją I54A, nr dostępu GenBank NM_014143, aminokwasy 19-239, połączone w C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1, z C-końcem Avitag™ wyrażonym w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowanym biotyną przy użyciu technologii Avitag™. MW = 54 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?