Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
44.5 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
44.5 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) - Fc, znane również jako PDCD1, SLEB2, CD279 i HPD-L, nr dostępu GenBank NM_005018, a.a 25-167, połączone na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1, z C-końcowym Avitag wyrażonym w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowane biotyną przy użyciu technologii Avitag™ Avitag. MW = 44,5 kDa. To białko ma wyższą M.W. w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?