SRP0483
CREBBP (1081-1197) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CBP, CREB binding protein, KAT3A, RSTS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
14.9 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
1.26 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CREBBP(1387)
Opis ogólny
Ludzkie bromodomenowe białko wiążące CREB (CREBBP), znane również jako CBP, RSTS i KAT3A (GenBank Accession No. NM_004380) aminokwasy 1081-1197 z N-końcowym His-tagiem, MW=14,9 kDa, wyrażane w systemie ekspresji E. coli.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Wei-Chien Huang et al.
Molecular cell, 26(1), 75-87 (2007-04-17)
CBP plays a central role in coordinating and integrating multiple signaling pathways. Competition between NF-kappaB and p53 for CBP is a crucial determinant of whether a cell proliferates or undergoes apoptosis. However, how the CBP-dependent crosstalk between these two transcription
I Panagopoulos et al.
Human molecular genetics, 10(4), 395-404 (2001-02-07)
The CBP gene at 16p13 fuses to MOZ and MLL as a result of the t(8;16)(p11;p13) in acute (myelo)monocytic leukemias (AML M4/M5) and the t(11;16)(q23;p13) in treatment-related AML, respectively. We show here that a novel t(10;16)(q22;p13) in a childhood AML