Kluczowe dokumenty
SRP0457
Sigma-Aldrich
BRD3 (29-145) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥81% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ORFX, RING3L, bromodomain containing 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥81% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
40.7 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRD3(8019)
Opis ogólny
Ludzka bromodomena zawierająca 3, znana również jako BRD3 lub RING3L (GenBank Accession No. NM_007371) aminokwasy 29 - 145 z N-końcowym tagiem GST, MW = 40,7 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roland Gamsjaeger et al.
Molecular and cellular biology, 31(13), 2632-2640 (2011-05-11)
Recent data demonstrate that small synthetic compounds specifically targeting bromodomain proteins can modulate the expression of cancer-related or inflammatory genes. Although these studies have focused on the ability of bromodomains to recognize acetylated histones, it is increasingly becoming clear that
Janine M Lamonica et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(22), E159-E168 (2011-05-04)
Acetylation of histones triggers association with bromodomain-containing proteins that regulate diverse chromatin-related processes. Although acetylation of transcription factors has been appreciated for some time, the mechanistic consequences are less well understood. The hematopoietic transcription factor GATA1 is acetylated at conserved