Kluczowe dokumenty
SRP0446
Sigma-Aldrich
RNF20 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BRE1, BRE1A, hBRE1, ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
Wybierz wielkość
20 μG
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
115 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RNF20(56254)
Opis ogólny
Ludzkie białko palca pierścieniowego 20 lub RNF20 (GenBank Accession No. NM_019592) o pełnej długości, aminokwasy 2-975 (koniec) z N-końcowym tagiem His-Flag, MW = 115 kDa, wyrażone w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Postać fizyczna
Formuła w 40 mM Tris-HCl, pH 8,0, 110 mM NaCl, 2,2 mM KCl, 80 ng/uL peptydu flagowego, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yosef Shiloh et al.
FEBS letters, 585(18), 2795-2802 (2011-08-11)
The DNA damage response (DDR) is emerging as a vast signaling network that temporarily modulates numerous aspects of cellular metabolism in the face of DNA lesions, especially critical ones such as the double strand break (DSB). The DDR involves extensive
Efrat Shema et al.
Molecular cell, 42(4), 477-488 (2011-05-21)
hBRE1/RNF20 is the major E3 ubiquitin ligase for histone H2B. RNF20 depletion causes a global reduction of monoubiquitylated H2B (H2Bub) levels and augments the expression of growth-promoting, pro-oncogenic genes. Those genes reside preferentially in compact chromatin and are inefficiently transcribed