Przejdź do
SRP0432
PDE4D2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DPDE3, PDE43, STRK1, phosphodiesterase 4D, cAMP-specific
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
≥13600 pmol/min-μg
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥13600 pmol/min-μg
mol wt
84 kDa
packaging
pkg of 5 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDE4D(5144)
General description
Human PDE4D2 (GenBank Accession No. NM_001197221) amino acids 2-507 (end) with N-terminal GST-tag, MW=84 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′-AMP per min at 37°C in a reaction buffer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0430SRP0263SRP0262
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE4A(5141)
Gene Information
human ... PDE4B(24626)
Gene Information
human ... PDE4A(5141)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥40% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
specific activity
≥13600 pmol/min-μg
specific activity
-
specific activity
≥10000 units/μg
specific activity
-
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)