Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3180,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥40% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
124 kDa
packaging
pkg of 10 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDE4A(5141)
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE) |
| assay ≥40% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Gene Information human ... PDE4A(5141) | Gene Information human ... PDE4A(5141) | Gene Information human ... PDE4B(24626) | Gene Information human ... PDE4D(5144) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?