Kluczowe dokumenty
SRP0263
Sigma-Aldrich
PDE4B1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DPDE4, PDE4B, Phosphodiesterase 4B, cAMP-specific, Phosphodiesterase 4B1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥10000 units/μg
masa cząsteczkowa
109 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDE4B(24626)
Opis ogólny
Ludzki PDE4B1 (GenBank Accession No. NM_001037341), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 109 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 30°C
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)