Key Documents
SRP0419
Sigma-Aldrich
Ash2L human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ASH2, Bre2, ash2 (absent, small, or homeotic)-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ASH2L(9070)
Opis ogólny
Human ash2 (absent, small, or homeotic)- like (Drosophila) or Ash2L (GenBank Accession No. NM_001105214) amino acids 2 – 534 (end) with N-terminal His-tag, MW= 61 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Ikegawa et al.
Cytogenetics and cell genetics, 84(3-4), 167-172 (1999-07-07)
Drosophila ash2 belongs to the trithorax (trx) gene family. The ash2 product positively regulates expression of homeotic selector genes, and is implicated in early development and formation of various disc patterns in the fruit fly. Through large-scale sequencing of human
Structure of the SPRY domain of human Ash2L and its interactions with RbBP5 and DPY30.
Yong Chen et al.
Cell research, 22(3), 598-602 (2012-01-11)