SRP0390
PRMT8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Histone-arginine N-methyltransferase 8, protein arginine N-methyltransferase 8
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
40.8 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRMT8(56341)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3