SRP0376
UTX human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KABUK2, KDM6A, lysine (K)-specific demethylase 6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥40% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
155 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDM6A(7403)
Opis ogólny
Ludzki UTX, znany również jako KDM6A (GenBank Accession No. NM_021140) aminokwasy 1-1401 z C-końcowym tagiem FLAG, MW = 155 kDa, wyrażany w komórkach Sf9 za pomocą systemu ekspresji Baculovirus.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Karl Agger et al.
Nature, 449(7163), 731-734 (2007-08-24)
The trithorax and the polycomb group proteins are chromatin modifiers, which play a key role in the epigenetic regulation of development, differentiation and maintenance of cell fates. The polycomb repressive complex 2 (PRC2) mediates transcriptional repression by catalysing the di-
A Greenfield et al.
Human molecular genetics, 7(4), 737-742 (1998-05-16)
We recently have identified a ubiquitously transcribed mouse Y chromosome gene, Uty , which encodes a tetratricopeptide repeat (TPR) protein. A peptide derived from the UTY protein confers H-Y antigenicity on male cells. Here we report the characterization of a