Kluczowe dokumenty
SRP0361
Sigma-Aldrich
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CNK, FNK, PRK, polo-like kinase 3
Wybierz wielkość
100 μG
3190,00 zł
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
3190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
80.5 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PLK3(1263)
Opis ogólny
Ludzka N-końcowa domena polo box Plk3 znakowana MBP (GenBank Accession No. NM_004073/NP_004064), aminokwasy 335-646 z C-końcowym znacznikiem His, MW=80,5 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhongkui Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(17), 16843-16850 (2005-01-27)
RelA, the p65 subunit of NF-kappaB transcription factors, plays a key role in regulation of antiapoptotic and proapoptotic responses. However, the downstream target genes regulated by RelA-NF-kappaB in the initiation of proapoptotic signaling were not identified. We previously showed that
Suqing Xie et al.
Oncogene, 23(21), 3822-3829 (2004-03-17)
MEK1, a gene product that regulates cell growth and differentiation, also plays an important role in Golgi breakdown during the cell cycle. We have recently shown that polo-like kinase (Plk3) is Golgi localized and involved in Golgi dynamics during the